Merck
281484
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-methyl-2-butanone
65%, technical grade
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2CH(CH3)COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical grade
stężenie
65%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.438 (lit.)
tw
90-95 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(CO)C(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(3-6)5(2)7/h4,6H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
VVSRECWZBBJOTG-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C - closed cup