Key Documents
276324
Tungsten
rod, diam. 4.0 mm, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
W
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.99% trace metals basis
Postać
rod
rezystywność
4.9 μΩ-cm, 20°C
Średnica
4.0 mm
tw
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
gęstość
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[W]
InChI
1S/W
Klucz InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Ilość
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges