Merck
270105
Sigma-Aldrich
NB-Enantrane
0.5 M in THF
Synonim(y):
9-BBN-nopol benzyl ether adduct, 0.5M in tetrahydrofuran solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H39BO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
378.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
stężenie
0.5 M in THF
gęstość
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1(C)[C@H]2C[C@H](B3[C@@H]4CCC[C@H]3CCC4)[C@@H](CCOCc5ccccc5)[C@@H]1C2
Informacje prawne
NB-Enantrane is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC