Merck
268240
Sigma-Aldrich
Nickel
wire, diam. 0.5 mm, ≥99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ni
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.69
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Próba
≥99%
Postać
wire
rezystywność
6.97 μΩ-cm, 20°C
Średnica
0.5 mm
tw
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
gęstość
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
Klucz InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez