Merck
259365
Sigma-Aldrich
2,5-Difluorobenzoyl chloride
98%
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H3COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.55
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.515 (lit.)
tw
92-93 °C/34 mmHg (lit.)
gęstość
1.425 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1ccc(F)c(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3ClF2O/c8-7(11)5-3-4(9)1-2-6(5)10/h1-3H
Klucz InChI
RLRUKKDFNWXXRT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,5-Difluorobenzoyl chloride has been used in the synthesis of:
  • ethyl 4-(2′,5′-difluorobenzoyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate (JJ78:1)
  • thiohydrazide
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
138.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
59 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis, determination of absolute configuration, and biological evaluation of spiro-fused thiadiazoline inhibitors of kinesin spindle protein (KSP).
Angeles AR, et al.
Tetrahedron Letters, 51(48), 6236-6239 (2010)
Oliver D Staples et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 7(21), 3417-3427 (2008-10-31)
A robust p53 cell-based assay that exploits p53's function as a transcription factor was used to screen a small molecule library and identify bioactive small molecules with potential antitumor activity. Unexpectedly, the majority of the highest ranking hit compounds from