Merck
257427
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzenemethanethiol
98%
Synonim(y):
2-Chlorobenzyl mercaptan
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4CH2SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.65
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5904 (lit.)
tw
120-121 °C/25 mmHg (lit.)
gęstość
1.221 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
SCc1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H7ClS/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5H2
Klucz InChI
WWFIIZLHSNBNTC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Chlorobenzenemethanethiol (2-Chlorobenzyl mercaptan) has been used to preapare monolayer by chemisorption from solution on a gold film vapor deposited on optically polished glass plates.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Reactive ion scattering from surfaces bearing isomeric chlorinated adsorbates.
Pradeep T, et al.
Analytical Chemistry, 71(16), 3311-3317 (1999)