Merck
257184
Sigma-Aldrich
Triethylaluminum solution
25 wt. % in toluene
Synonim(y):
Aluminumtriethanide
About This Item
Wzór liniowy:
Al(C2H5)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.16
Beilstein:
3587229
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
stężenie
25 wt. % in toluene
gęstość
0.848 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC[Al](CC)CC
InChI
1S/3C2H5.Al/c3*1-2;/h3*1H2,2H3;
Klucz InChI
VOITXYVAKOUIBA-UHFFFAOYSA-N
Polecane produkty
Angled septum-inlet adapter Z11,820-6 or straight septum-inlet adapter, 6mm I.D. inlet, Z11,814-1 or straight septum-inlet adapter, 13mm I.D. inlet, Z11,819-2 is recommended.
adapter wlotu septy
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-0.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-18 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)