Merck
254959
Sigma-Aldrich
Allyl acetoacetate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COCH2COOCH2CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.15
Beilstein:
1758569
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.439 (lit.)
tw
194-195 °C/737 mmHg (lit.)
gęstość
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)CC(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H10O3/c1-3-4-10-7(9)5-6(2)8/h3H,1,4-5H2,2H3
Klucz InChI
AXLMPTNTPOWPLT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
152.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
67 °C - closed cup