Merck
254541
Sigma-Aldrich
Bis(trimethylsilyl) acetylenedicarboxylate
97%
Synonim(y):
Bis(trimethylsilyl) 2-butynedioate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O4Si2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.42
Beilstein:
4680184
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.439 (lit.)
tw
94 °C/0.005 mmHg (lit.)
gęstość
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)OC(=O)C#CC(=O)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C10H18O4Si2/c1-15(2,3)13-9(11)7-8-10(12)14-16(4,5)6/h1-6H3
Klucz InChI
RYHMNBZWRLSKHY-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)