Merck
250848
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzenesulfonyl isocyanate
technical grade, 85%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4SO2NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical grade
Próba
85%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.558 (lit.)
tw
121 °C/0.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.457 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N=C=O
InChI
1S/C7H4ClNO3S/c8-6-1-3-7(4-2-6)13(11,12)9-5-10/h1-4H
Klucz InChI
JGHDVROWMPBQSR-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)