Przejdź do zawartości
MilliporeSigma
247448
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzeneseleninic acid
99%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4Se(O)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
mp
183-186 °C (lit.)
ciąg SMILES
O[Se](=O)c1ccc(Cl)cc1
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)