Merck
247030
Sigma-Aldrich
(−)-Methyl (S)-2-chloropropionate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(Cl)CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.55
Beilstein:
1720589
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D −26°, neat
czystość optyczna
ee: 97% (GLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.417 (lit.)
tw
80-82 °C/110 mmHg (lit.)
gęstość
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COC(=O)[C@H](C)Cl
InChI
1S/C4H7ClO2/c1-3(5)4(6)7-2/h3H,1-2H3/t3-/m0/s1
Klucz InChI
JLEJCNOTNLZCHQ-VKHMYHEASA-N
Zastosowanie
Chiral starting material.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
89.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
32 °C - closed cup