246212
4-Benzyloxyindole
98%
Synonim(y):
NSC 92539
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
mp
57-61 °C (lit.)
ciąg SMILES
C(Oc1cccc2[nH]ccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C15H13NO/c1-2-5-12(6-3-1)11-17-15-8-4-7-14-13(15)9-10-16-14/h1-10,16H,11H2
Klucz InChI
LJFVSIDBFJPKLD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Reactant for regioselective synthesis of oxopyrrolidine analogs via iodine-catalyzed Markovnikov addition
- Reactant for preparation of indoles by Bartoli reductive cyclization as useful intermediates in medicinal chemistry research
- Reactant for synthesis of carbon-11-labeled 4-aryl-4H-chromenes as new PET agents for imaging of apoptosis in cancer
- Reactant for preparation of HCV inhibitors
- Reactant for preparation of indol-3-yl tetramethylcyclopropyl ketones as CB2 cannabinoid receptor ligands
- Reactant for preparation of 4-aryl-4H-chromenes as apoptosis inducers
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3