Merck
245410
Sigma-Aldrich
5-Nitro-2-furanacrylic N-(5-nitro-2-furfurylidene)hydrazide
technical grade, 85%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H8N4O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
klasa czystości
technical grade
Próba
85%
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(\C=C\C(=O)N\N=C\c2ccc(o2)[N+]([O-])=O)o1
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3