Merck
235326
Sigma-Aldrich
Vinyl crotonate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH=CHCO2CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
zawiera
100 ppm hydroquinone as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.448 (lit.)
tw
133-134 °C (lit.)
gęstość
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C\C=C\C(=O)OC=C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)