Kluczowe dokumenty
233935
L-Malic acid disodium salt monohydrate
98%
Synonim(y):
(S)-(−)-Hydroxysuccinic acid disodium salt, (S)-(−)-Malic acid disodium salt
About This Item
Wzór liniowy:
NaO2CCH2CH(OH)CO2Na · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]21/D −7.0°, c = 15 in H2O
ciąg SMILES
O.[Na+].[Na+].O[C@@H](CC([O-])=O)C([O-])=O
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?