Merck
232025
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CF3C6H4CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.14
Beilstein:
1450174
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.459 (lit.)
tw
78-80 °C/4 mmHg (lit.)
gęstość
1.286 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3O/c9-8(10,11)7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4,12H,5H2
Klucz InChI
MOOUWXDQAUXZRG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Photocatalytic oxidation of 4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol to corresponding aldehydes on TiO2 photocatalyst under O2 atmosphere has been reported.
Zastosowanie
4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol was used:
  • in the synthesis of highly electron-poor fluorine-containing alkenes
  • as a reagent in kinetic studies of phosphonoformate prodrugs and aquachromium (IV)
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
101 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Journal of the American Chemical Society, 114, 4205-4205 (1992)
Selective photocatalytic oxidation of benzyl alcohol and its derivatives into corresponding aldehydes by molecular oxygen on titanium dioxide under visible light irradiation.
Higashimoto S, et al.
J. Catal., 266(2), 279-285 (2009)
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 1145-1145 (1992)
One-pot synthesis of fluorine-containing alkenes from in situ-generated stabilized phosphorus ylides.
Pakravan P, et al.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 182(3), 545-549 (2007)
D C Anderson et al.
Biochemistry, 19(24), 5486-5493 (1980-11-25)
The interactions of horse liver alcohol dehydrogenase (LADH) with the rho-trifluoromethyl derivatives of benzyl alcohol, benzaldehyde, and benzoic acid have been investigated by use of 19F nuclear magnetic resonance. The aldehyde and alcohol are good substrates for the enzyme and