Merck
229431
Sigma-Aldrich
Ammonium hexachloroiridate(III) monohydrate
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Iridium(III)-ammonium chloride
About This Item
Wzór liniowy:
(NH4)3IrCl6 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
477.07
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.99% trace metals basis
Postać
solid
zanieczyszczenia
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
rozpuszczalność
H2O: slightly soluble(lit.)
ciąg SMILES
[NH4+].[NH4+].Cl[Ir--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.Ir.2H3N/h6*1H;;2*1H3/q;;;;;;+4;;/p-4
Klucz InChI
LWNOUTCTZQNGEN-UHFFFAOYSA-J
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Chee Shan Lim et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 16(9), 1898-1905 (2015-04-25)
Renewable energy sources are highly sought after as a result of numerous worldwide problems concerning the environment and the shortage of energy. Currently, the focus in the field is on the development of catalysts that are able to provide water