Merck
225053
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-methylphenol
97%
Synonim(y):
4-Amino-o-cresol
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H3(CH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
174-176 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(N)ccc1O