Key Documents
221430
1,3,5-Triethylhexahydro-1,3,5-triazine
95%
About This Item
Polecane produkty
Próba
95%
zanieczyszczenia
<5% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4595 (lit.)
tw
207-208 °C (lit.)
gęstość
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCN1CN(CC)CN(CC)C1
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C - closed cup