221074
cis-2,4,5-Trimethoxy-1-propenylbenzene
70%
Synonim(y):
β-Asarone, cis-1-Propenyl-2,4,5-trimethoxybenzene, cis-Asarone, cis-Isoasarone
About This Item
Polecane produkty
Próba
70%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.558 (lit.)
gęstość
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]\C(C)=C(/[H])c1cc(OC)c(OC)cc1OC
InChI
1S/C12H16O3/c1-5-6-9-7-11(14-3)12(15-4)8-10(9)13-2/h5-8H,1-4H3/b6-5-
Klucz InChI
RKFAZBXYICVSKP-WAYWQWQTSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- 2,4,5-trimethoxycinnamaldehyde and 2,4,5-trimethoxycinnamyltosylhydrazone
- 1-(2,4,5-trimethoxyphenyl)-1,2-dihydroxypropane
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup