Key Documents
217018
BIS-TRIS propane
≥99%
Synonim(y):
1,3-Bis[tris(hydroxymethyl)methylamino]propane
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99%
przydatny zakres pH
6.3-9.5
pKa (25°C)
(1) 6.8, (2) 9.0
mp
164-165 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCC(CO)(CO)NCCCNC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C11H26N2O6/c14-4-10(5-15,6-16)12-2-1-3-13-11(7-17,8-18)9-19/h12-19H,1-9H2
Klucz InChI
HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N