Merck
214558
Acid Red 40
Dye content 40 %
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H17N3Na2O8S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
537.47
Numer w indeksie barw:
18070
Numer MDL:
skład
Dye content, 40%
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].CC(=O)Nc1cc(cc2cc(c(\N=N\c3cc(C)cc(C)c3)c(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)