Merck
209473
Sigma-Aldrich
4-Hexanoylresorcinol
96%
Synonim(y):
2′,4′-Dihydroxyhexanophenone
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4COC6H3(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.25
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
tw
217 °C/14 mmHg (lit.)
mp
53-56 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCC(=O)c1ccc(O)cc1O