Merck
19578
Sigma-Aldrich
Methyl 2-(4-Boc-piperazino)-2-(2-pyridyl)acetate
purum, ≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
2-(4-Boc-piperazino)-2-(2-pyridyl)acetic acid methyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H25N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
335.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
purum
Próba
≥95.0% (HPLC)
ciąg SMILES
COC(=O)C(N1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C)c2ccccn2
InChI
1S/C17H25N3O4/c1-17(2,3)24-16(22)20-11-9-19(10-12-20)14(15(21)23-4)13-7-5-6-8-18-13/h5-8,14H,9-12H2,1-4H3
Klucz InChI
KPTMVVXATYPAOF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Methyl 2-(4-Boc-piperazino)-2-(2-pyridyl)acetate may be used in chemical synthesis of heterocyclic building blocks.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3