Merck
195367
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-nitrobenzyl chloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H3(NO2)CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.61
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
43-46 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1c(CCl)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8ClNO2/c1-6-7(5-9)3-2-4-8(6)10(11)12/h2-4H,5H2,1H3
Klucz InChI
XZNDXQGZPOZITR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Methyl-3-nitrobenzyl chloride is a lachrymatory agent.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Review of US Patents in the Field of Organic Process Development Published During October and November 2009.
Turner K.
Organic Process Research & Development, 14(2), 311-322 (2010)