Merck
192902
Sigma-Aldrich
Z-N-Me-Aib-OH
98%
Synonim(y):
Z-N,2-Dimethylalanine
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2OCON(CH3)C(CH3)2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.28
Beilstein:
3347632
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
135-138 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CN(C(=O)OCc1ccccc1)C(C)(C)C(O)=O
InChI
1S/C13H17NO4/c1-13(2,11(15)16)14(3)12(17)18-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,15,16)
Klucz InChI
QCDSXBNEBTVGTP-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)