Merck
190608
Sigma-Aldrich
6-Benzoyl-2-naphthol
≥98%
Synonim(y):
6-Hydroxy-2-naphthyl phenyl ketone
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5COC10H6OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.28
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98%
mp
161-162 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: soluble 50 mg/mL
ciąg SMILES
Oc1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C17H12O2/c18-16-9-8-13-10-15(7-6-14(13)11-16)17(19)12-4-2-1-3-5-12/h1-11,18H
Klucz InChI
MJKZGSBXCWNUHV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
6-Benzoyl-2-naphthol was used in the synthesis of potassium 6-benzoyl-2-naphthyl sulfate, substrate for histochemical investigation of aryl sulfatase activity. It was also used in preparation of substrate for histochemical demonstration of acid phosphatase in the organs of albino rat.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Histochemical demonstration of aryl sulfatase.
A M RUTENBERG et al.
Science (New York, N.Y.), 116(3020), 539-543 (1952-11-14)
The histochemical demonstration of acid phosphatase by a post-incubation coupling technique.
A M RUTENBURG et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 3(6), 455-470 (1955-11-01)