Merck
189855
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethoxybenzylamine
99%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
Postać
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.54 (lit.)
tw
137 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cccc(CN)c1OC
InChI
1S/C9H13NO2/c1-11-8-5-3-4-7(6-10)9(8)12-2/h3-5H,6,10H2,1-2H3
Klucz InChI
LVMPWFJVYMXSNY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,3-Dimethoxybenzylamine was used in the synthesis of di-,tri- and tetrapeptide linked dicatechol derivatives and 1-aryl-2,3-dihydro-1H-isoindoles (isoindolines).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Di-, Tri-and tetrapeptide-linked dicatechol derivatives.
Albrecht M, et al.
Synthesis, 2002, 126-132 null
Facile synthesis of 1-aryl-2, 3-dihydro-1H-isoindoles by cyclization of N-formyliminium ion via geometrically disfavored 5-endo-trig process.
Kitabatake M, et al.
Heterocycles, 78(5), 1177-1181 (2009)