Merck
18853
Sigma-Aldrich
1,2-Butadiene
≥99.0% (GC)
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=C=CHCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
54.09
Beilstein:
1730808
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥99.0% (GC)
metody
NMR: suitable (13C-NMR)
tw
10.8 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC=C=C
InChI
1S/C4H6/c1-3-4-2/h4H,1H2,2H3
Klucz InChI
QNRMTGGDHLBXQZ-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
pressure tin
Inne uwagi
Sales restrictions may apply
zawór kontrolny
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
FlameGas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ralf I Kaiser et al.
The journal of physical chemistry. A, 118(32), 6181-6190 (2014-08-02)
The reactions of the 4-tolyl radical (C6H4CH3) and of the D7-4-tolyl radical (C6D4CD3) with 1,2-butadiene (C4H6) have been probed in crossed molecular beams under single collision conditions at a collision energy of about 54 kJ mol(-1) and studied theoretically using