Merck
180777
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyl-m-toluidine
97%
Synonim(y):
3-(Dimethylamino)toluene, 3-Methyl-N,N-dimethylaniline, Dimethyl-m-toluidine, N,N,3-Trimethylaniline, N,N,3-Trimethylbenzenamine
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4N(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.55 (lit.)
tw
215 °C (lit.)
gęstość
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN(C)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C9H13N/c1-8-5-4-6-9(7-8)10(2)3/h4-7H,1-3H3
Klucz InChI
CWOMTHDOJCARBY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
N,N-Dimethyl-m-toluidine may be used in chemical synthesis studies.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup