Key Documents
180033
4-Methoxy-N-methylaniline
98%
Synonim(y):
N-Methyl-p-anisidine
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
solid
tw
135-136 °C/19 mmHg (lit.)
mp
33-36 °C (lit.)
ciąg SMILES
CNc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H11NO/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7/h3-6,9H,1-2H3
Klucz InChI
JFXDIXYFXDOZIT-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup