Merck
178365
Sigma-Aldrich
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
98%
Synonim(y):
4-Piperidone ethylene acetal
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H13NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.18
Beilstein:
506799
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4819 (lit.)
tw
108-111 °C/26 mmHg (lit.)
gęstość
1.117 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CC2(CCN1)OCCO2
InChI
1S/C7H13NO2/c1-3-8-4-2-7(1)9-5-6-10-7/h8H,1-6H2
Klucz InChI
KPKNTUUIEVXMOH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane was used in the synthesis of 1,4-dioxa-8-azaspiro [4,5] deca spirocyclotriphosphazenes.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
177.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
81 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nuran Asmafiliz et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 86, 214-223 (2011-11-23)
The Schiff base compounds (1 and 2) are synthesized by the condensation reactions of 2-furan-2-yl-methylamine with 2-hydroxy-3-methoxy- and 2-hydroxy-5-methoxy-benzaldehydes and reduced with NaBH(4) to give the new N/O-donor-type ligands (3 and 4). The monospirocyclotriphosphazenes containing 1,3,2-oxazaphosphorine rings (5 and 6)