Merck
173584
Sigma-Aldrich
7-Acetoxy-6-(2,3-dibromopropyl)-4,8-dimethylcoumarin
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16Br2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
432.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
146-148 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)Oc1c(C)c2OC(=O)C=C(C)c2cc1CC(Br)CBr
InChI
1S/C16H16Br2O4/c1-8-4-14(20)22-16-9(2)15(21-10(3)19)11(6-13(8)16)5-12(18)7-17/h4,6,12H,5,7H2,1-3H3
Klucz InChI
FCDMHZRMXOOYRQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3