Merck
17108
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-pyridinesulfonamide
≥97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.20
Beilstein:
389057
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97%
Postać
solid
ciąg SMILES
Cc1ccc(nc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H8N2O2S/c1-5-2-3-6(8-4-5)11(7,9)10/h2-4H,1H3,(H2,7,9,10)
Klucz InChI
HXURYNQXMBRJLU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
5-Methyl-2-pyridinesulfonamide was used to develop a copper-catalyzed aziridination protocol.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hoon Han et al.
Organic letters, 6(22), 4109-4112 (2004-10-22)
[reaction: see text] We have developed, on the basis of a chelation-strategy, an efficient copper-catalyzed aziridination protocol with the use of 5-methyl-2-pyridinesulfonamide and PhI(OAc)(2). The reaction proceeds smoothly under mild conditions to give aziridines in moderate to good yields in