Próba
90%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.421 (lit.)
bp
87-189 °C/743 mmHg (lit.)
gęstość
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ketone
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(CC)C(C)=O
InChI
1S/C8H14O3/c1-4-7(6(3)9)8(10)11-5-2/h7H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
OKANYBNORCUPKZ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
156.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
69 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?