161195
2-Methoxy-5-nitroaniline
98%
Synonim(y):
5-Nitro-o-anisidine
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
mp
117-119 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O3/c1-12-7-3-2-5(9(10)11)4-6(7)8/h2-4H,8H2,1H3
Klucz InChI
NIPDVSLAMPAWTP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
246.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
119 °C - closed cup