Merck
15545
Sigma-Aldrich
Boc-Arg(Mts)-OH cyclohexylammonium salt
≥99.0% (TLC)
Synonim(y):
Nα-Boc-Nω-(mesitylene-2-sulfonyl)-L-arginine cyclohexylammonium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H32N4O6S · C6H13N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
555.73
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥99.0% (TLC)
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +11.5±1°, c = 0.5% in methanol
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
~130 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
NC1CCCCC1.Cc2cc(C)c(c(C)c2)S(=O)(=O)NC(=N)NCCC[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C20H32N4O6S.C6H13N/c1-12-10-13(2)16(14(3)11-12)31(28,29)24-18(21)22-9-7-8-15(17(25)26)23-19(27)30-20(4,5)6;7-6-4-2-1-3-5-6/h10-11,15H,7-9H2,1-6H3,(H,23,27)(H,25,26)(H3,21,22,24);6H,1-5,7H2/t15-;/m1./s1
Klucz InChI
YZLIRHMRDOFTHQ-XFULWGLBSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3