Próba
97%
Postać
solid
mp
120-123 °C (lit.)
rozpuszczalność
dichloromethane: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
ciąg SMILES
Clc1nnnn1-c2ccccc2
InChI
1S/C7H5ClN4/c8-7-9-10-11-12(7)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Klucz InChI
DHELIGKVOGTMGF-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges