139246
1,1,3,3-Tetramethyldisilazane
97%
Synonim(y):
TMDS
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.404 (lit.)
mp
99-100 °C
gęstość
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H][Si](C)(C)N[Si]([H])(C)C
InChI
1S/C4H15NSi2/c1-6(2)5-7(3)4/h5-7H,1-4H3
Klucz InChI
NQCZAYQXPJEPDS-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C