Key Documents
135933
5-Chloro-2-hydroxypyridine
97%
Synonim(y):
5-Chloro-2-pyridinol
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
mp
163-165 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc(Cl)cn1
InChI
1S/C5H4ClNO/c6-4-1-2-5(8)7-3-4/h1-3H,(H,7,8)
Klucz InChI
SZFUWUOHDRMCKD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3