Merck
118362
Sigma-Aldrich
cis-1,3-Dimethylcyclohexane
99%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H10(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
ciśnienie pary
40.5 mmHg ( 37.7 °C)
Próba
99%
temp. samozapłonu
583 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.423 (lit.)
tw
120 °C (lit.)
gęstość
0.784 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[C@@H]1CCC[C@H](C)C1
InChI
1S/C8H16/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-,8+
Klucz InChI
SGVUHPSBDNVHKL-OCAPTIKFSA-N
Opis ogólny
cis-1,3-Dimethylcyclohexane undergoes ring opening reaction via dicarbene mechanism in the presence of iridium catalyst supported on SiO2.
Zastosowanie
cis-1,3-Dimethylcyclohexane was used to study the transport and structural phase dynamics exhibited by mixed hydrocarbon multilayer assemblies.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
42.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
6 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Surface-mediated segregation and transport processes in mixed hydrocarbon multilayer assemblies.
Bishop AR, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 104(4), 747-753 (2000)
Ring opening of 1, 2-and 1, 3-dimethylcyclohexane on iridium catalysts.
Do PT, et al.
J. Catal., 238(2), 477-488 (2006)