Merck
116556
Sigma-Aldrich
Harmol hydrochloride dihydrate
98%
Synonim(y):
1-Methyl-9H-pyrido(3,4-b)indol-7-ol, 1-Methyl-9H-pyrido[3,4-b]indol-7-ol hydrochloride dihydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10N2O · HCl · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.71
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
ciąg SMILES
Cl[H].[H]O[H].[H]O[H].Cc1nccc2c3ccc(O)cc3[nH]c12
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marcos Tascon et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(13), 3637-3645 (2015-03-10)
The use of algae as a foodstuff is rapidly expanding worldwide from the East Asian countries, where they are also used for medical care. Harmala alkaloids (HAlk) are a family of bioactive compounds found in the extracts of some plants