Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.592 (lit.)
tw
150 °C/34 mmHg (lit.)
mp
16-18 °C (lit.)
gęstość
1.494 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClC(=O)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H3Cl3O/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H
Klucz InChI
CEOCVKWBUWKBKA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
278.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
137 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter