Key Documents
100870
Bis(4-chlorophenyl)acetic acid
98%
Synonim(y):
4,4′-DDA
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
mp
167-169 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)C(c1ccc(Cl)cc1)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C14H10Cl2O2/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(14(17)18)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,13H,(H,17,18)
Klucz InChI
YIOCIFXUGBYCJR-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3