Merck
ADV465749746
AChemBlock
tert-Butyl 5-hydroxy-1H-indazole-1-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.25
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
tert-butyl 5-hydroxy-1H-indazole-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H14N2O3/c1-12(2,3)17-11(16)14-10-5-4-9(15)6-8(10)7-13-14/h4-7,15H,1-3H3
Klucz InChI
RUVAJUODOYPQDW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
pale brown powder
Product Link
https://www.achemblock.com/h-8712-tert-butyl-5-hydroxy-1h-indazole-1-carboxylate.html
Synonym
tert-butyl 5-hydroxy-1h-indazole-1-carboxylate
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/h-8712-tert-butyl-5-hydroxy-1h-indazole-1-carboxylate.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)