Merck
AC5372910047
Accela ChemBio Inc.
7-Methyl-1,3-dihydroimidazo[4,5-b]pyridin-2-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.15
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Iupac Name
7-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-ol
Inchi Code
1S/C7H7N3O/c1-4-2-3-8-6-5(4)9-7(11)10-6/h2-3H,1H3,(H2,8,9,10,11)
Klucz InChI
OPDZDXBVPWMSKU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Brown or reddish-brown solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY007154&attname=GoodsCode
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY007154.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)