Merck
AABH99A4ABC5
AA BLOCKS, INC.
6-(3-Bromophenyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.12
Numer MDL:
Iupac Name
6-(3-bromophenyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C12H8BrN3/c13-10-4-1-3-9(7-10)12-15-8-11-14-5-2-6-16(11)12/h1-8H
Klucz InChI
GQWCPAKTVFWOTA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2~8C
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1956322-03-4
Synonym
6-(3-Bromophenyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1956322-03-4