Merck
InicioFotometría y reflectometríaMétodo analítico: Aluminio (total) en efluentes
Método analítico: Aluminio (total) en efluentes
Instrumentos y reactivos:
Nº de ref. 173016  Espectrofotómetro Spectroquant® VIS Prove 100 o
Nº de ref. 173017  Espectrofotómetro Spectroquant® UV/VIS Prove 300 o
Nº de ref. 173018  Espectrofotómetro Spectroquant® UV/VIS Prove 600 o
Nº de ref. 109748  Fotómetro Spectroquant® NOVA 30 o
Nº de ref. 109751  Fotómetro Spectroquant® NOVA 60 o
Nº de ref. 173632  Colorímetro Spectroquant® Move 100
Nº de ref. 114946  Cubetas rectangulares de 10 mm y/o
Nº de ref. 114947  Cubetas rectangulares de 20 mm y/o
Nº de ref. 114944  Cubetas rectangulares de 50 mm
Nº de ref. 100594  Ensayo de aluminio en cubeta Spectroquant®
Nº de ref. 114825  Ensayo de aluminio Spectroquant®
Nº de ref. 100317  Ácido clorhídrico al 37 % para análisis
Nº de ref. 109137  Disolución de hidróxido de sodio 1 mol/l
Nº de ref. 109535  Tiras indicadoras universales pH 0 - 14
Nº de ref. 116754  Agua para análisis
Preparación:
En un vaso de precipitados de vidrio coloque 25 ml de la muestra con 5 ml de ácido clorhídrico al 37 % y 2,5 ml de ácido nítrico al 65 %, mezcle y hierva durante 1 hora. Cubra el vaso de precipitados con un cristal de reloj durante la operación. Disuelva el residuo en agua para análisis y transfiéralo a un matraz aforado de 25 ml. Antes de completar con agua para análisis, compruebe el pH utilizando tiras indicadoras universales de pH 0 - 14. El intervalo de pH óptimo es de 3 a 10, si es necesario, ajuste con hidróxido de sodio 1 mol/l. Luego llene hasta la marca y mezcle bien.
Análisis:
Determinación con los kits de ensayo antes mencionados.
Cálculo
Contenido de aluminio (total) en mg/l de Al = valor del análisis en mg/l de Al