HPLC Analysis of Bupivacaine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V2, Acetate Mobile Phase
Materiales
Aplicación
Estándar
columna analítica
column
CHIROBIOTIC V2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (15024AST)
mobile phase
[A] methanol; [B] 20 mM ammonium acetate, pH 4.1; (80:20, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 205 nm